5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(m-Tolyl)-1H-tetrazole
L19263.03 L19263.MD
L19263.03EA 89.5 EUR
L19263.03 L19263.MD
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 3441-00-7 Molecular Formula: C8H8N4 Formula Weight: 160.18 Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 131205
Formule: C₈H₈N₄
Smeltpunt: 143…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093096
CAS nummer: 3441-00-7