4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
41283.03
41283.06
41283.03EA
262
EUR
41283.03
41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 69395-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Physical Form: Powder/Chunk
Boiling Point: 116-118°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Formule:
C₉H₉NO Kookpunt: 116…118 °C (0,5 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052461 CAS nummer: 69395-13-7 ADR: 6.1,III |