4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Cyanobenzyl alcohol
H54283.03
H54283.06
H54283.03EA
67.3
EUR
H54283.03
H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 32-36°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00870633
Formule:
C₈H₇NO Smeltpunt: 32…36 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00870633 CAS nummer: 874-89-5 ADR: 6.1,III |