4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23611.03
B23611.06
B23611.03EA
29.5
EUR
B23611.03
B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 112279-61-5
Molecular Formula: C7H4F2N2
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 91-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00190102
Formule:
C₇H₄F₂N₂ Smeltpunt: 91…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190102 CAS nummer: 112279-61-5 ADR: 6.1,III |