3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53109.MD
H53109.03
H53109.MDEA
55.2
EUR
H53109.MD
H53109.03
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 458532-97-3
Molecular Formula: C5H5BFNO2
Formula Weight: 140.91
Melting Point: 237-239°
MDL No.: MFCD03788558
Formule:
C₅H₅BFNO₂ Smeltpunt: 237…239 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03788558 CAS nummer: 458532-97-3 |