4-tert-Butylbenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15380.09 A15380.18
A15380.09EA 51.3 EUR
A15380.09 A15380.18
4-tert-Butylbenzamide ≥98%
4-tert-Butylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 56108-12-4 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 2086692
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Smeltpunt: 171…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017139
CAS nummer: 56108-12-4