4-Butylbenzamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19516.03 A19516.06
A19516.03EA 23.8 EUR
A19516.03 A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
4-Butylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 107377-07-1 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 127-129° MDL No.: MFCD00221466
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221466
CAS nummer: 107377-07-1