6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33298.MD
H33298.03
H33298.MDEA
47
EUR
H33298.MD
H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 41037-28-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD09258893
Formule:
C₁₀H₈BrN Smeltpunt: 94…95 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09258893 CAS nummer: 41037-28-9 |