Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21863.06
B21863.14
B21863.06EA
65.7
EUR
B21863.06
B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 34841-11-7
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 99-102°
MDL No.: MFCD00673023
Formule:
C₉H₉NO₅ Smeltpunt: 99…102 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673023 CAS nummer: 34841-11-7 |