1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33116.03 H33116.06
H33116.03EA 107 EUR
H33116.03 H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formule: C₆F₃I₃
Smeltpunt: 152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06248899
CAS nummer: 84322-56-5