Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24372.06
B24372.14
B24372.22
B24372.06EA
27.9
EUR
B24372.06
B24372.14
B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 104901-43-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
MDL No.: MFCD00144769
Formule:
C₉H₉BrO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00144769 CAS nummer: 104901-43-1 |