Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19078.06
A19078.14
A19078.06EA
60.9
EUR
A19078.06
A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 148547-19-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 39-44°
Beilstein Reference: 6593534
Formule:
C₉H₉BrO₂ Smeltpunt: 39…44 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673014 CAS nummer: 148547-19-7 |