Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 65.4 EUR
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082535
CAS nummer: 55279-30-6