1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
161610050
161610250
ACRO161610050EA
43.4
EUR
ACRO161610050
ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formule:
C₇H₁₆N₂ Kookpunt: 186 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,89 g/cm³ Vlampunt: 57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006516 CAS nummer: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 UN: 2924 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |