1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
A18373.06
A18373.14
A18373.06EA
45.9
EUR
A18373.06
A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Formule:
C₇H₁₆N₂ Kookpunt: 185…186 °C Dichtheid: 0,903 Vlampunt: 57 °C (134 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006516 CAS nummer: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 ADR: 3,III |