Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22519.06 B22519.03
B22519.06EA 71 EUR
B22519.06 B22519.03
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 84228-44-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 112-113° MDL No.: MFCD01320686
Formule: C₈H₈ClNO₂
Smeltpunt: 112…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320686
CAS nummer: 84228-44-4