Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34348.03
H34348.09
H34348.03EA
37.5
EUR
H34348.03
H34348.09
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 3987-92-6
Molecular Formula: C8H8N2O4
Formula Weight: 196.16
Melting Point: 188-191°
MDL No.: MFCD00017562
Formule:
C₈H₈N₂O₄ Smeltpunt: 188…191 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017562 CAS nummer: 3987-92-6 |