Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B25699.03 B25699.06
B25699.03EA 43.3 EUR
B25699.03 B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 412947-54-7 Molecular Formula: C8H8INO2 Formula Weight: 277.06 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD08064225
Formule: C₈H₈INO₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064225
CAS nummer: 412947-54-7