TRITON™ X-100 10% in water
Leverancier: G Bioscienes
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
DG907
DG908
DG907EA
368
EUR
DG907
DG908
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100
Kookpunt:
∼100 °C (1013 hPa) Dichtheid: ∼1,01 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00132505 CAS nummer: 9002-93-1 |