Natriumchloride 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 30.9 EUR
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
Natriumchloride 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Natriumchloride
Formule: NaCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3