Natriumdodecylsulfaat 100 g/l in aqueous solution
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
600216-100 600216-250 600216-500
CAYM600216-100EA 30.9 EUR
CAYM600216-100 CAYM600216-250 CAYM600216-500
Natriumdodecylsulfaat 100 g/l in aqueous solution
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichtheid: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM