Waterstofperoxide 30%, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
16911-250ML-F 16911-1L-F
SUPL16911-250ML-FEA 95.8 EUR
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F
Waterstofperoxide 30%, Supelco®
Waterstofperoxide
Formule: H₂O₂
Kookpunt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < 0 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II