Salpeterzuur 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
16355-1LEA 55.7 EUR
16355-1L
Salpeterzuur 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III