Natriumhydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Caustic soda
104532 104542
HACH104532EA 25.3 EUR
HACH104532 HACH104542
Natriumhydroxide 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Natriumhydroxide
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Kookpunt: 1390
Smeltpunt: 323
Dichtheid: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627