Natriumthiosufaat 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 82.3 EUR
34449-1L 34449-10L-VP
Natriumthiosufaat 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Natriumthiosufaat
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kookpunt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 48
Dichtheid: 1.0 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001