Zwavelzuur 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2620532 2620553
HACH2620532EA 23.1 EUR
HACH2620532 HACH2620553
Zwavelzuur 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II