Zwavelzuur 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
244953 244903 244932
HACH244953EA 36.2 EUR
HACH244953 HACH244903 HACH244932
Zwavelzuur 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II