Zwavelzuur 9.6 mol/l (19.2 N)
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
203832 203849
HACH203832EA 32.9 EUR
HACH203832 HACH203849
Zwavelzuur 9.6 mol/l (19.2 N)
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II