PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Leverancier: Quanta Biosciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
733-2322EA 2880 EUR
733-2322 733-2330 733-2329 733-2328 733-2327 733-2326 733-2325 733-2324 733-2323
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® is een 5x geconcentreerde, gebruiksklare reactiemengsel voor real-time kwantitatieve PCR (qPCR) die veel bekende inhibitoren van PCR oplost die vaak aanwezig zijn in ruwe monsters die uit milieumonsters, plantenweefsels of dierlijke weefsels zijn geëxtraheerd. Het product bevat alle componenten, behalve primers, probes en templates. De 5x geconcentreerde ToughMix® maakt ook de toevoeging van grotere hoeveelheden sjabloon en verbeterde detectiegevoeligheid bij monsters met lage concentraties mogelijk. PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® is geoptimaliseerd voor maximale PCR-efficiëntie, gevoeligheid en specificiteit in gereduceerde reactievolumes met snelle cycli of conventionele PCR-cyclusprotocollen.
  • Getest onder moeilijke omstandigheden - lost algemene remmers op, waaronder polysachariden, heemverbindingen/hemoglobine, humuszuur, melanine
  • Flexibel - gebruik van snelle of standaard qPCR-cycluscondities
  • Groot dynamisch bereik - altijd betrouwbare gegevens van uw waardevolle monsters