Ethanol absolute, SupraSolv® GC-ECD/FID
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl alcohol
MQ100
1.02371.1000 1.02371.2500 1.02371.1000_T 1.02371.2500_T 1.02371.4000
1.02371.1000EA 65.3 EUR
1.02371.1000 1.02371.2500 MERC1.02371.1000_T MERC1.02371.2500_T 1.02371.4000
Ethanol absolute, SupraSolv® GC-ECD/FID
Ethanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kookpunt: 78.3
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806