3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H54212.03
H54212.06
H54212.03EA
37.2
EUR
H54212.03
H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-97-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 109°(228°F)
Formule:
C₈H₇NO Vlampunt: 109 °C (228 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01321087 CAS nummer: 874-97-5 |