Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, draad, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45086.G5 45086.G1
45086.G5EA 398 EUR
45086.G5 45086.G1
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, draad, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.15g/m (W only), 3-5 wt% Au plating MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011461
CAS nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9