2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H55870.MD
H55870.03
H55870.06
H55870.MDEA
71.6
EUR
H55870.MD
H55870.03
H55870.06
2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
2-(Tributylstannyl)oxazole
Purity: 97%
CAS No.: 145214-05-7
Molecular Formula: C15H29NOSn
Formula Weight: 358.11
Flash Point:
Formule:
C₁₅H₂₉NOSn Kookpunt: 108…110 °C (0,2 mmHg) Dichtheid: 1,71 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06798076 CAS nummer: 145214-05-7 UN: 2788 ADR: 6.1,III |