2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 49.2 EUR
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Formule: C₁₆H₃₀N₂Sn
Kookpunt: 130 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,171
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319077
CAS nummer: 205371-27-3
ADR: 6.1,III