1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H51438.03
H51438.06
H51438.03EA
96
EUR
H51438.03
H51438.06
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 118486-97-8
Molecular Formula: C17H33NSn
Formula Weight: 370.15
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.511
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319022
Formule:
C₁₇H₃₃NSn Dichtheid: 1,122 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01319022 CAS nummer: 118486-97-8 ADR: 6.1,III |