2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H51090.03 H51090.06
H51090.03EA 143 EUR
H51090.03 H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96% CAS No.: 121359-48-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 Boiling Point: 307-309° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319057
Formule: C₁₅H₂₉NSSn
Kookpunt: 307…309 °C
Dichtheid: 1,19
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319057
CAS nummer: 121359-48-6
ADR: 6.1,III