4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H51457.MD
H51457.03
H51457.MDEA
76.4
EUR
H51457.MD
H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
4-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 95%
CAS No.: 173979-01-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319073
Formule:
C₁₅H₂₉NSSn Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01319073 CAS nummer: 173979-01-6 ADR: 6.1,III |