1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H50263.03
H50263.06
H50263.03EA
100
EUR
H50263.03
H50263.06
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Purity: 98%
CAS No.: 231953-40-5
Molecular Formula: C11H13ClF3N3
Formula Weight: 279.69
Boiling Point: 128°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00238856
Formule:
C₁₁H₁₃ClF₃N₃ Kookpunt: 128 °C (1 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00238856 CAS nummer: 231953-40-5 ADR: 8,III |