5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine, 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
B20852.03 B20852.06
B20852.03EA 103 EUR
B20852.03 B20852.06
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 33893-89-9 Molecular Formula: C6H5N5 Formula Weight: 147.14 MDL No.: MFCD00068114
Formule: C₆H₅N₅
MW: 147.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068114
CAS nummer: 33893-89-9