3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 176 EUR
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061075
CAS nummer: 384346-27-4