4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50944.03 H50944.MD
H50944.03EA 278 EUR
H50944.03 H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD04113544
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113544
CAS nummer: 97839-99-1