3-Phenoxypiperidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50912.03 H50912.MD
H50912.03EA 287 EUR
H50912.03 H50912.MD
3-Phenoxypiperidine ≥97%
3-Phenoxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 151666-08-9 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Refractive Index: 1.5430
Formule: C₁₁H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117746
CAS nummer: 151666-08-9