4-Phenoxypiperidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50984.03 H50984.MD H50984.06
H50984.03EA 107 EUR
H50984.03 H50984.MD H50984.06
4-Phenoxypiperidine ≥99%
4-Phenoxypiperidine
Purity: 99% CAS No.: 3202-33-3 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Boiling Point: 107-108°/0.1mm MDL No.: MFCD04114971
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.25 g/mol
Kookpunt: 107…108 °C (0.1 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114971
CAS nummer: 3202-33-3