1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11784.03 A11784.06
A11784.03EA 13.3 EUR
A11784.03 A11784.06
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 72752-52-4 Molecular Formula: C12H14N2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 41-45° Boiling Point: 122-125°/1mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049221
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Kookpunt: 122…125 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 41…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049221
CAS nummer: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ADR: 9,III