6-Aminophthalide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Aminoisobenzofuran-1(3H)-one, 6-AMINOPHTHALIDE
A18896.02
A18896.09
A18896.88
A18896.02EA
52.3
EUR
A18896.02
A18896.09
A18896.88
6-Aminophthalide 95%
6-Aminophthalide
Purity: 95%
CAS No.: 57319-65-0
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 182-185°
MDL No.: MFCD00033530
Formule:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol Smeltpunt: 182…185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00033530 CAS nummer: 57319-65-0 EINECS: 260-675-4 |