1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50862.03 H50862.MD
H50862.03EA 179 EUR
H50862.03 H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 87394-65-8 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD04115049
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115049
CAS nummer: 87394-65-8