Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24750.06 B24750.14 B24750.22
B24750.06EA 41.1 EUR
B24750.06 B24750.14 B24750.22
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 4928-88-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 MDL No.: MFCD00135989
Formule: C₄H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135989
CAS nummer: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5