Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A12302.09
A12302.18
A12302.09EA
27.1
EUR
A12302.09
A12302.18
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 2810-04-0
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 112678
MDL No.: MFCD00005436
Formule:
C₇H₈O₂S Kookpunt: 217…218 °C Dichtheid: 1,161 Vlampunt: 88 °C (190 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005436 CAS nummer: 2810-04-0 EINECS: 220-554-9 |