Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B20249.09
B20249.88
B20249.09EA
202
EUR
B20249.09
B20249.88
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 95201-93-7
Molecular Formula: C6H5BrO3S
Formula Weight: 237.08
Melting Point: 79-80°
MDL No.: MFCD00052081
Formule:
C₆H₅BrO₃S Smeltpunt: 79…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052081 CAS nummer: 95201-93-7 |