Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L18093.03
L18093.06
L18093.03EA
71.3
EUR
L18093.03
L18093.06
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 81452-54-2
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5168
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00234332
Formule:
C₇H₈O₂S Kookpunt: 216…217 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234332 CAS nummer: 81452-54-2 |